Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VCAM1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: VCAM1/843]

Fournisseur: Biotium

BNUM0843-50EA 395 EUR InStock
BNUM0843-50
Anti-VCAM1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: VCAM1/843]
Anticorps
Recognizes a protein of 110 kDa, identified as CD106 (also known as vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) and INCAM-100). CD106 is a member of the Ig superfamily of adhesion molecules and is expressed at high levels on cytokine stimulated vascular endothelial cells, and at minimal levels on un-stimulated endothelial cells. It is also present on follicular and inter-follicular dendritic cells of lymph nodes, myoblasts, and some macrophages. CD106 serves as a ligand for leukocyte integrin (VLA-4 or CD49d/CD29) and mediates cell adhesion of leukocytes to activated endothelium. It plays a role in various immunological and inflammatory responses.

Type: Primary
Antigen: VCAM1
Clonality: Monoclonal
Clone: VCAM1/843
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité