Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-BCL6 Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: BCL6/850]

Fournisseur: Biotium
BNC470850-500 BNC470850-100
BNC470850-500EA 560 EUR InStock
BNC470850-500 BNC470850-100
Anti-BCL6 Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: BCL6/850]
Anticorps
Recognizes a protein of 95 kDa, which is identified as Bcl-6. Antibody to bcl-6 is helpful in a number of diagnostic settings: (1) In the differential diagnosis of small B-cell lymphoma. Follicular lymphoma will show bcl-6 (and CD10) positivity whereas other small B-cell lymphomas are usually negative. (2) Bcl-6 is an important prognostic marker in diffuse large B-cell lymphomas (DLBCL), where CD10, bcl-6 and MUM1/IRF4 are used to identify germinal center and activated B-cell phenotypes. (3) Bcl-6 can be valuable in distinguishing classical Hodgkin lymphoma from nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma (NLPHL). The Reed-Sternberg cells of classical Hodgkin lymphoma are bcl-6 negative whereas the large (L&H) cells of NLPHL are bcl-6 positive. In contrast, anti-Bcl-6 rarely stains mantle-cell lymphoma and MALT lymphoma.

Type: Primary
Antigen: BCL6
Clonality: Monoclonal
Clone: BCL6/850
Conjugation: CF647
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité