Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSPD1 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: LK1]

Fournisseur: Biotium

BNC400851-100EA 192 EUR InStock
BNC400851-100 BNC400851-500
Anti-HSPD1 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: LK1]
Anticorps
Recognizes a 60 kDa protein, identified as the heat shock protein 60 (hsp60). Its epitope is localized between aa 383-447 of human hsp60. A wide variety of environmental and pathophysiological stressful conditions trigger the synthesis of a family of proteins known as heat shock proteins (hsp), more appropriately called as stress response proteins (srp). hsp60 is a potential antigen in a number of autoimmune diseases. In human arthritis and in experimentally induced arthritis in animals, disease development coincides with the development of immune reactivity directed against not only bacterial hsp60, but also against its mammalian homolog. Clone LK1, unlike LK2, recognizes only the mammalian (not bacterial) hsp60 and is useful in distinguishing hsp60 from mammals and bacteria.

Type: Primary
Antigen: HSPD1
Clonality: Monoclonal
Clone: LK1
Conjugation: CF640R
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Chicken, Cow, Dog, Drosophila, Hamster, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rabbit, Rat, Sheep, Xenopus laevis

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité