Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDC2 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: POH-1]

Fournisseur: Biotium

BNUB0853-500EA 483 EUR InStock
BNUB0853-500 BNUB0853-100
Anti-CDC2 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: POH-1]
Anticorps
Recognizes a 34 kDa protein, which is identified as cyclin dependent kinase 1 (cdk1) or p34cdc2 protein kinase. cdk1 / p34cdc2 plays a crucial role during cell division and is most active during mitosis. It is predominantly localized in the nucleus. It is a serine/threonine kinase, which is activated by cyclin, presumably by de-phosphorylation of tyrosine residues. Activated cdk1 / p34cdc2 performs specific functions during mitosis, including nuclear envelope breakdown and chromosome condensation.

Type: Primary
Antigen: CDC2
Clonality: Monoclonal
Clone: POH-1
Conjugation: Purified
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Cow, Human, Mink, Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité