Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WT1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: WT1/857]

Fournisseur: Biotium

BNCB0857-100EA 192 EUR InStock
BNCB0857-100 BNCB0857-500
Anti-WT1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: WT1/857]
Anticorps
Recognizes a 47-55 kDa-tumor suppressor protein, identified as Wilm's Tumor (WT1) protein. The antibody reacts with all isoforms of the full-length WT1 and also identifies WT1 lacking exon 2-encoded amino acids, frequently found in subsets of sporadic Wilm s tumors.WT1, a sporadic and familial pediatric kidney tumor, is genetically heterogeneous. Wilm s tumor is associated with mutations of WT1, a zinc-finger transcription factor that is essential for the development of the metanephric kidney and the urogenital system. The WT1 gene is normally expressed in fetal kidney and mesothelium, and its expression has been suggested as a marker for Wilm s tumor and mesothelioma. WT1 protein has been identified in proliferative mesothelial cells, malignant mesothelioma, ovarian carcinoma, gonadoblastoma, nephroblastoma, and desmoplastic small round cell tumor. Lung adenocarcinomas rarely stain positive with this antibody. WT1 protein expression in mesothelial cells has become a reliable marker for the diagnosis of mesotheliomas.

Type: Primary
Antigen: WT1
Clonality: Monoclonal
Clone: WT1/857
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgGs
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité