Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSPB1 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: G3.1]

Fournisseur: Biotium

BNC680861-100EA 192 EUR InStock
BNC680861-100 BNC680861-500
Anti-HSPB1 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: G3.1]
Anticorps
This MAb reacts specifically with heat shock protein HSP27 in human and monkey tissues and cell lines such as MCF-7. HSP27, also referred to as the Estrogen-Regulated 24K protein and HSP28, is one of several small heat shock proteins produced by all organisms studied. HSP27 synthesis is induced by elevated temperature, as well as by estrogen in hormone responsive cells. Interestingly, human HSP27 also shares greater than 50% homology with low molecular weight Drosophila HSPs and mammalian α-crystalline lens protein. Because of the estrogen responsive nature of HSP27, this protein has been studied extensively in human estrogen responsive tissues such as cervix, endometrium and breast tissue. Therefore HSP27 may be useful in classifying various hormone sensitive tumors.

Type: Primary
Antigen: HSPB1
Clonality: Monoclonal
Clone: G3.1
Conjugation: CF568
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Chicken, Chimpanzee, Human, Monkey, Mouse, Rat, Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité