Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-GPC3 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: GPC3/863]

Fournisseur: Biotium
BNC940863-500 BNC940863-100
BNC940863-500EA 560 EUR InStock
BNC940863-500 BNC940863-100
Anti-GPC3 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: GPC3/863]
Anticorps
Glypican-3 (GPC3) is a glycosylphospatidyl inositol-anchored membrane protein, which may also be found in a secreted form. Anti-GPC3 has been identified as a useful tumor marker for the diagnosis of hepatocellular carcinoma (HCC), hepatoblastoma, melanoma, testicular germ cell tumors, and Wilm s tumor. In patients with HCC, GPC3 is overexpressed in neoplastic liver tissue and elevated in serum, but is undetectable in normal liver, benign liver, and the serum of healthy donors. GPC3 expression is also found to be higher in HCC liver tissue than in cirrhotic liver or liver with focal lesions such as dysplastic nodules and areas of hepatic adenoma (HA) with malignant transformation. In the context of testicular germ cell tumors, GPC3 expression is up regulated in certain histologic subtypes, specifically yolk sac tumors and choriocarcinoma. A high level of GPC3 expression is also found in some types of embryonal tumors, such as Wilm s tumor and hepatoblastoma, with a low or undetectable expression in normal adjacent tissue. In patients with thyroid cancer, expression of GPC3 is dramatically enhanced in certain types of cancers: 100% in follicular carcinoma and 70% in papillary carcinoma. Expression of GPC3 in follicular carcinoma is significantly higher than that of follicular adenoma. In contrast, GPC3 is not expressed in anaplastic carcinoma.

Type: Primary
Antigen: GPC3
Clonality: Monoclonal
Clone: GPC3/863
Conjugation: CF594
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité