L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-DPP4 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: 202-36]
Fournisseur: Biotium
BNC880888-500 BNC880888-100
BNC880888-500EA 560 EUR InStock
BNC880888-500 BNC880888-100
Anti-DPP4 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: 202-36]
Anticorps
Recognizes a glycoprotein of 110 kDa, identified as CD26 (Workshop VI; Code: N-L039). It is an atypical serine protease belonging to the prolyl oligopeptidase family. It is expressed on lymphocyte cells and is upregulated during T-cell activation. CD26 is also expressed on activated B cells and natural killer cells and abundantly on epithelia. CD26 is implicated in a variety of biological functions including T-cell activation, cell adhesion with extracellular matrix such as fibronectin or collagens, and in HIV infection. Cross-linking of CD26 using this antibody dramatically enhances theMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité