Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NGFR Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: NGFR5]

Fournisseur: Biotium

BNUM0890-50EA 395 EUR InStock
BNUM0890-50
Anti-NGFR Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: NGFR5]
Anticorps
This antibody recognizes a glycoprotein of 75 kDa, identified as low affinity Nerve Growth Factor (NGF) Receptor (p75NGFR) or Neurotrophin Receptor (p75NTR). Its epitope spans in aa 1-160 of extracellular domain of NGFR/NTR. NGF-receptor contains an extracellular domain containing four 40-amino acid repeats with 6 cysteine residues at conserved positions followed by a serine/threonine-rich region, a single transmembrane domain, and a 155-amino acid cytoplasmic domain. The cysteine-rich region contains the nerve growth factor binding domain. NGF is important for the development, differentiation, and survival of variety of neuronal and non-neuronal cells. Its action is mediated by binding two distinct receptors, the high affinity p140 and low affinity p75.

Type: Primary
Antigen: NGFR
Clonality: Monoclonal
Clone: NGFR5
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Reactivity: Baboon, Cat, Ferret, Human, Monkey, Rabbit
Isotype: IgG1, kappa

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité