Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AMPD3 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: AMPD3/901]

Fournisseur: Biotium

BNUM0901-50EA 395 EUR InStock
BNUM0901-50
Anti-AMPD3 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: AMPD3/901]
Anticorps
This antibody recognizes a protein of ~90 kDa, which is identified as Adenosine Monophosphate Deaminase, isoform E (AMPD3). It has 767 amino acids and is assigned an EC 3.5.4.6. It is a highly regulated enzyme that catalyzes the hydrolytic deamination of adenosine monophosphate to inosine monophosphate, a branch point in the adenylate catabolic pathway. AMPD3 gene encodes the erythrocyte (E) isoforms, whereas other family members encode isoforms that predominate in muscle (M) and liver (L) cells. This MAb shows reactivity with cells of the erythroid lineage at all stages of maturation in the peripheral blood, bone marrow, and fetal liver. Non-erythroid lineages are negative by flow cytometry. This MAb is useful in the diagnosis of erythroleukemia, identification of bone marrow erythroid precursors, gating erythroid nucleated precursor cells from malignant cells in bone marrow specimens.

Type: Primary
Antigen: AMPD3
Clonality: Monoclonal
Clone: AMPD3/901
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Reactivity: Human
Isotype: IgG2b, kappa

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité