L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-KRT7 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: KRT7/903]
Fournisseur: Biotium
BNC400903-500 BNC400903-100
BNC400903-500EA 560 EUR InStock
BNC400903-500 BNC400903-100
Anti-KRT7 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: KRT7/903]
Anticorps
Cytokeratin 7 is a basic cytokeratin, which is found in most glandular and transitional epithelia but not in the stratified squamous epithelia. Keratin 7 is expressed in the epithelial cells of ovary, lung, and breast but not of colon, prostate, or gastrointestinal tract. Antibody to cytokeratin is useful in distinguishing ovarian carcinomas (keratin 7 ) from colon carcinomas (keratin 7-).
Type: Primary
Antigen: KRT7
Clonality: Monoclonal
Clone: KRT7/903
Conjugation: CF640R
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité