Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KRT7 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: KRT7/903]

Fournisseur: Biotium

BNUM0903-50EA 395 EUR InStock
BNUM0903-50
Anti-KRT7 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: KRT7/903]
Anticorps
Cytokeratin 7 is a basic cytokeratin, which is found in most glandular and transitional epithelia but not in the stratified squamous epithelia. Keratin 7 is expressed in the epithelial cells of ovary, lung, and breast but not of colon, prostate, or gastrointestinal tract. Antibody to cytokeratin is useful in distinguishing ovarian carcinomas (keratin 7 ) from colon carcinomas (keratin 7-).

Type: Primary
Antigen: KRT7
Clonality: Monoclonal
Clone: KRT7/903
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité