Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NGFR Mouse Monoclonal Antibody [clone: NGFR5 NTR/912]

Fournisseur: Biotium
BNUB0914-500 BNUB0914-100
BNUB0914-500EA 483 EUR InStock
BNUB0914-500 BNUB0914-100
Anti-NGFR Mouse Monoclonal Antibody [clone: NGFR5 NTR/912]
Anticorps
This antibody recognizes a glycoprotein of 75 kDa, identified as low affinity Nerve Growth Factor (NGF) Receptor (p75NGFR) or Neurotrophin Receptor (p75NTR). NGFR is expressed in various neural crest cells and their tumors such as melanocytes, melanomas, neuroblastomas, pheochromocytomas and neurofibromas. Reportedly, anti-NGFR is a reliable marker for desmoplastic and neurotropic melanomas. NGFR is expressed in mature non-neural cells such as perivascular cells, dental pulp cells, lymphoidal follicular dendritic cells, basal epithelium of oral mucosa and hair follicles, prostate basal cells, and myoepithelial cells. Anti-NGFR stains the myoepithelial cells of breast ducts and intra-lobular fibroblasts of breast ducts.

  • Purified

Type: Primary
Antigen: NGFR
Clonality: Monoclonal
Clone: NGFR5 NTR/912
Conjugation: Purified
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Non-human primates

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité