Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD44 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: HCAM/918]

Fournisseur: Biotium
BNCB0918-500 BNCB0918-100
BNCB0918-500EA 560 EUR InStock
BNCB0918-500 BNCB0918-100
Anti-CD44 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: HCAM/918]
Anticorps
Recognizes a cell surface glycoprotein of 80-95 kDa (CD44) on lymphocytes, monocytes, and granulocytes (Leucocyte Typing Workshop V). Its epitope is resistant to digestion by trypsin and chymotrypsin. The CD44 family of glycoproteins exists in a number of variant isoforms, the most common being the standard 85-95 kDa or hematopoietic variant (CD44s). Higher molecular weight isoforms are described in epithelial cells (CD44v), which are believed to function in intercellular adhesion and stromal binding. CD44 immunostaining is commonly used for the discrimination of urothelial transitional cell carcinoma in-situ from non-neoplastic changes in the urothelium.

Type: Primary
Antigen: CD44
Clonality: Monoclonal
Clone: HCAM/918
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Reactivity: Human, Non-human primates
Isotype: IgG2a, kappa

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité