Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYH11 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: ID8]

Fournisseur: Biotium

BNC400920-100EA 192 EUR InStock
BNC400920-100 BNC400920-500
Anti-MYH11 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: ID8]
Anticorps
Smooth muscle myosin heavy chain (SM-MHC) is a cytoplasmic structural protein, which is a major component of the contractile apparatus in smooth muscle cells. Expression of smooth muscle myosin is developmentally regulated, appearing early in smooth muscle development, and is specific for smooth muscle development. Two isoforms of smooth muscle myosin heavy chain have been identified, designated MHC-1 and MHC-2. The antibody may be useful for the study of breast tumors as the presence of an intact layer of myoepithelial cells is an important feature, which may distinguish benign breast lesions and carcinoma in situ from invasive tumors.

Type: Primary
Antigen: MYH11
Clonality: Monoclonal
Clone: ID8
Conjugation: CF640R
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Cat, Chicken, Cow, Dog, Guinea Pig, Human, Pig, Rabbit, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité