Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDCD1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: PDCD1/922]

Fournisseur: Biotium

BNUB0922-100EA 225 EUR InStock
BNUB0922-100 BNUB0922-500
Anti-PDCD1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: PDCD1/922]
Anticorps
PDCD-1 (programmed cell death-1 protein), also designated CD279, is a type I transmembrane receptor and a member of the immunoglobin gene superfamily. It is expressed on activated T-cells, B-cells, and myeloid cells. Anti-PDCD-1 is a marker of angioimmunoblastic lymphoma and suggests a unique cell of origin for this neoplasm. Unlike CD10 and BCL6, PDCD-1 is expressed by few B-cells, so anti-PDCD-1 may be a more specific and useful diagnostic marker in angioimmunoblastic lymphoma. In addition, PDCD-1 expression provides evidence that angioimmunoblastic lymphoma is a neoplasm derived from germinal center-associated T-cells.

Type: Primary
Antigen: PDCD1
Clonality: Monoclonal
Clone: PDCD1/922
Conjugation: Purified
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité