Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SEMA4D Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 133-1C6]

Fournisseur: Biotium

BNUM0932-50EA 395 EUR InStock
BNUM0932-50
Anti-SEMA4D Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 133-1C6]
Anticorps
Recognizes a homodimeric protein comprised of 50 kDa subunits, identified as CD100 (Workshop VI; Code N-L026). It is expressed on majority of haemopoietic cells (B, T, NK and myeloid cells) and is absent from bone marrow, erythrocytes, eosinophils and endothelial cells. Its expression is increased after PHA-activation. CD100 was shown to associate with different partner molecules in T cells such as CD45, a key molecule with protein tyrosine phosphatase activity involved in T-cell transduction, and a Serine kinase. It plays a role in homotypic cell adhesion and in T cell activation.

Type: Primary
Antigen: SEMA4D
Clonality: Monoclonal
Clone: 133-1C6
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Baboon, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité