Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD176 / T-F Ag Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: A68-B/A11]

Fournisseur: Biotium

BNUM0937-50EA 395 EUR InStock
BNUM0937-50
Anti-CD176 / T-F Ag Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: A68-B/A11]
Anticorps
Recognizes a disaccharide epitope, Gal1-3GalNAc, of Thomsen-Friedenreich (TF) antigen. It is specific for both anomeric forms of the disaccharide (TF and TF, including related structures on the glycolipid) and shows no cross-reactivity with sialylated glycophorin. The Thomsen-Friedenreich antigen acts as an oncofetal antigen, with low expression in normal adult tissues but increasing to fetal levels of expression in hyperplasia or malignancy. It is considered as a pan-carcinoma marker. This MAb is capable to agglutinate desialylated red blood cells. During metastasis, the ability of malignant cells to form multicellular aggregates via homotypic or heterotypic aggregation and their adhesion to the endothelium are critical. The tumor-associated carbohydrate Thomsen-Friedenreich antigen (Gal-GalNAc) is involved in tumor cell adhesion and tissue invasion. It also causes an immune response, and overexpression of the antigen causes cancer cells to be more sensitive to natural killer cell lysis. The Thomsen-Friedenreich antigen is suppressed in normal healthy cells and represents one of the few chemically well-defined antigens associated with tumor malignancy. The presence of the Thomsen-Friedenreich antigen on the surface of cancer cells may result from a divergence from the normal pathway for O-linked glycosylation in these cells, most likely caused by inappropriate localization of the enzymes involved in synthesis of the disaccharide.

Type: Primary
Antigen: Not Applicable
Clonality: Monoclonal
Clone: A68-B/A11
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité