Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP90B1 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: 9G10.F8.2]

Fournisseur: Biotium
BNC680940-500 BNC680940-100
BTIUBNC680940-500EA 560 EUR InStock
BTIUBNC680940-500 BTIUBNC680940-100
Anti-HSP90B1 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: 9G10.F8.2]
Anticorps
Recognizes a protein of 94 kDa, which is identified as the glucose-regulated protein 94 (grp94) and also tumor rejection antigen (gp96). Grp94 shows a high degree of sequence homology with the heat shock protein 90 (hsp90). This MAb is highly specific to grp94 and shows minimal cross-reaction with other members of the HSP90 family. Grp s are a class of proteins unresponsive to heat shock and are induced by glucose deprivation. Grp94 has been briefly studied as a prognostic factor in breast cancer.

Type: Primary
Antigen: HSP90B1
Clonality: Monoclonal
Clone: 9G10.F8.2
Conjugation: CF568
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Chicken, Cow, Dog, Guinea Pig, Hamster, Horse, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rabbit, Rat, Sheep, Xenopus laevis

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité