Anti-KRT5 & KRT8 Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: C-50]
Fournisseur: Biotium
BNC470948-500 BNC470948-100
BNC470948-500EA 560 EUR InStock
BNC470948-500 BNC470948-100
Anti-KRT5 & KRT8 Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: C-50]
Anticorps
This antibody reacts with keratin 5 (58 kDa) and keratin 8 (52.5 kDa). Simple epithelia express cytokeratin 8 in combination with 18. On the other hand, basal cells of stratified epithelia express cytokeratin 5 paired with 14. This antibody therefore, reacts with a wide range of epithelia and their carcinomas.
Type: Primary
Antigen: KRT5 & KRT8
Clonality: Monoclonal
Clone: C-50
Conjugation: CF647
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Cow, Dog, Ferret, Hamster, Human, Mouse, Pig, Rat, Sheep
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité