Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGHG Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: B33/20]

Fournisseur: Biotium

BTIUBNUM0952-50EA 395 EUR InStock
BTIUBNUM0952-50
Anti-IGHG Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: B33/20]
Anticorps
Recognizes a protein of 75 kDa, identified as γ heavy chain of human immunoglobulins. Its epitope maps in CH2 domain of Fc region of IgG. It reacts with all sub-classes of γ chain of human immunoglobulins. It does not cross-react with α (IgA), μ (IgM), ε (IgE), or δ (IgD), heavy chains, T-cells, monocytes, granulocytes, or erythrocytes. This MAb is useful in the identification of leukemias, plasmacytomas, and certain non-Hodgkin's lymphomas. The most common feature of these malignancies is the restricted expression of a single heavy chain class. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore malignant.

Type: Primary
Antigen: IGHG
Clonality: Monoclonal
Clone: B33/20
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité