Anti-HIF1A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-449EA 729 EUR InStock
NOVUNB100-449
Anti-HIF1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal HIF-1 alpha Antibody. Tested Applications: Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoprecipitation, Proximity Ligation Assay. Tested Reactivity: Human, Mouse, Ra
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:50-1:200
Type: Primary
Antigen: HIF1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité