Anti-LIMP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB400-129 NB400-129SS
NOVUNB400-129EA 671 EUR InStock
NOVUNB400-129 NOVUNB400-129SS
Anti-LIMP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal LIMPII/lpg85 Antibody. Tested Applications: Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat, Canine.
Type: Primary
Antigen: LIMP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité