Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-B2M Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: B2M/961]

Fournisseur: Biotium

BNCB0961-100EA 192 EUR InStock
BNCB0961-100 BNCB0961-500
Anti-B2M Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: B2M/961]
Anticorps
Recognizes a protein of 12 kDa, identified as β-2 microglobulin. Major histocompatibility complex (MHC) class 1 molecules bind to antigens for presentation on the surface of cells. The proteasome is responsible for producing these antigens from the components of foreign pathogens. MHC class 1 molecules consist of an α heavy chain that contains three subdomains (α1, α2, α3) and a non-covalent associating light chain, known as β-2-Microglobulin. β-2-Microglobulin associates with the α3 subdomain of the α heavy chain and forms an immunoglobulin domain-like structure that mediates proper folding and expression of MHC class 1 molecules. The α1 and α2 domains of the α heavy chain form the peptide antigen-binding cleft. Mutations in the β-2-Microglobulin gene can enhance the progression of malignant melanoma phenotypes.

Type: Primary
Antigen: B2M
Clonality: Monoclonal
Clone: B2M/961
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human, Non-human primates

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité