Anti-PTGDS Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-59909 NB110-59909SS
NOVUNB110-59909EA 591 EUR InStock
NOVUNB110-59909 NOVUNB110-59909SS
Anti-PTGDS Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal Prostaglandin D Synthase/Lipocalin Antibody. Tested Applications: Western Blot. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Equine, Feline, Primate, Porcine, Rabbit.
Type: Primary
Antigen: Prostaglandin D Synthase/Lipocalin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité