Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BAX Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: BAX/962]

Fournisseur: Biotium

BNUM0962-50EA 395 EUR InStock
BNUM0962-50
Anti-BAX Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: BAX/962]
Anticorps
Recognizes a protein of 21 kDa, identified as the Bax protein. This MAb is highly specific to Bax and shows no cross-reaction with Bcl-2 or Bcl-X protein. Bcl-2 blocks cell death following a variety of stimuli. Bax has extensive amino acid homology with Bcl-2 and it homodimerizes and forms heterodimers with Bcl-2. Overexpression of Bax accelerates apoptotic death induced by cytokine deprivation in an IL-3 dependent cell line, and Bax also counters the death repressor activity of Bcl-2.

Type: Primary
Antigen: BAX
Clonality: Monoclonal
Clone: BAX/962
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité