Anti-Speedy/Ringo Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-2521 NB100-2521SS
NOVUNB100-2521EA 591 EUR InStock
NOVUNB100-2521 NOVUNB100-2521SS
Anti-Speedy/Ringo Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal Speedy/Ringo Antibody. Tested Applications: Western Blot. Tested Reactivity: Human, Mouse.
Type: Primary
Antigen: Speedy/Ringo
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité