Anti-CADM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-186 NB300-186SS
NOVUNB300-186EA 623 EUR InStock
NOVUNB300-186 NOVUNB300-186SS
Anti-CADM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal SynCAM/CADM1 Antibody. Tested Applications: Western Blot. Tested Reactivity: Human, Rat.
Type: Primary
Antigen: CADM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité