Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD63 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: LAMP3/968]

Fournisseur: Biotium

BNUM0968-50EA 395 EUR InStock
BNUM0968-50
Anti-CD63 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: LAMP3/968]
Anticorps
This MAb recognizes protein of 26 kDa-60 kDa, which is identified as CD63. Its epitope is different from that of MAb LAMP3/529. The tetraspanins are integral membrane proteins expressed on cell surface and granular membranes of hematopoietic cells and are components of multi-molecular complexes with specific integrins. The tetraspanin CD63 is a lysosomal membrane glycoprotein that translocates to the plasma membrane after platelet activation. CD63 is expressed on activated platelets, monocytes and macrophages, and is weakly expressed on granulocytes, T cell and B cells. It is located on the basophilic granule membranes and on the plasma membranes of lymphocytes and granulocytes. CD63 is a member of the TM4 superfamily of leukocyte glycoproteins that includes CD9, CD37 and CD53, which contain four transmembrane regions. CD63 may play a role in phagocytic and intracellular lysosome-phagosome fusion events. CD63 deficiency is associated with Hermansky-Pudlak syndrome and is strongly expressed during the early stages of melanoma progression.

Type: Primary
Antigen: CD63
Clonality: Monoclonal
Clone: LAMP3/968
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité