Anti-CHOP/GADD153 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9C8]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-1335 NB600-1335SS
NOVUNB600-1335EA 654 EUR InStock
NOVUNB600-1335 NOVUNB600-1335SS
Anti-CHOP/GADD153 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9C8]
Anticorps
Mouse Monoclonal CHOP/GADD153 Antibody (9C8). Tested Applications: Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoprecipitation. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat.
Type: Primary
Antigen: CHOP/GADD153
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité