Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYADM Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: MYADM/972]

Fournisseur: Biotium
BNCB0972-500 BNCB0972-100
BNCB0972-500EA 560 EUR InStock
BNCB0972-500 BNCB0972-100
Anti-MYADM Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: MYADM/972]
Anticorps
Recognizes a myeloid associated differentiation antigen in the cytoplasm of mature granulocytes. It shows no reactivity with any other cell type in human tissues. Markers of myeloid cells are useful in the identification of different levels of cellular differentiation. It reacts with early precursor and mature forms of human and monkey myeloid cells. This MAb is useful for the detection of myeloid leukemias and granulocytic sarcomas. It can be used as a marker of granulocytes in normal tissues or inflammatory processes.

Type: Primary
Antigen: MYADM
Clonality: Monoclonal
Clone: MYADM/972
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Macaque

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité