Anti-HIF-PH3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: EG188e/d5]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-30440 NBP1-30440SS
NOVUNBP1-30440EA 591 EUR InStock
NOVUNBP1-30440 NOVUNBP1-30440SS
Anti-HIF-PH3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: EG188e/d5]
Anticorps
Mouse Monoclonal HIF Prolyl Hydroxylase 3 Antibody (EG188e/d5). Tested Applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Primate.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:400
Type: Primary
Antigen: HIF-PH3
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité