Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TFGB Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 1D11.16.8]

Fournisseur: Biotium

BTIUBNUM0977-50EA 395 EUR InStock
BTIUBNUM0977-50
Anti-TFGB Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 1D11.16.8]
Anticorps
This MAb recognizes TGF beta 1, 2 and 3. Three TGF betas have been identified in mammals. TGF beta-1, TGF beta-2 and TGF beta-3 are each synthesized as precursor proteins that are very similar in that each is cleaved to yield a 112 amino acid polypeptide that remains associated with the latent portion of the molecules. Biologically active TGF betarequires dimerization of the monomers (usually homodimers) and release of the latent peptide portion. Overall, the mature region of the TGF beta-3 protein has approximately 80% identity to the mature region of both TGF beta-1 and TGF beta-2. However, the NH2 terminals or precursor regions of their molecules share only 27% sequence identity. TGF betas inhibit the growth of epithelial cells and stimulate the growth of mesenchymal cells.

Type: Primary
Antigen: TFGB
Clonality: Monoclonal
Clone: 1D11.16.8
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Cow, Dog, Hamster, Human, Monkey, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité