Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-KAT3B/p300 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RW128]

Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-507 NB100-507SS
NOVUNB100-507EA 598 EUR InStock
NOVUNB100-507 NOVUNB100-507SS
Anti-KAT3B/p300 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RW128]
Anticorps
Mouse Monoclonal KAT3B/p300 Antibody (RW128). Tested Applications: Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat, Primate.

Type: Primary
Antigen: KAT3B/p300
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité