Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-KIT Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: KIT/982]

Fournisseur: Biotium
BNUB0982-500 BNUB0982-100
BNUB0982-500EA 511 EUR InStock
BNUB0982-500 BNUB0982-100
Anti-KIT Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: KIT/982]
Anticorps
This MAb recognizes a protein of 145 kDa, identified as CD117/p145kit. It is found on a wide variety of tumor cells including follicular and papillary carcinoma of thyroid, adenocarcinomas from endometrium, lung, ovary, pancreas, and breast as well as malignant melanoma, endodermal sinus tumor, and small cell carcinoma. However, anti-CD117 has been particularly useful in differentiating gastrointestinal stromal tumors from Kaposi's sarcoma, tumors of smooth muscle origin, fibromatosis, and neural tumors of the GI tract. Anti-CD117 is also useful in recognizing myeloblasts in bone marrow biopsy and clot section.

Type: Primary
Antigen: KIT
Clonality: Monoclonal
Clone: KIT/982
Conjugation: Purified
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité