Anti-RAD51D Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B3/6]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-178 NB100-178SS
NOVUNB100-178EA 580 EUR InStock
NOVUNB100-178 NOVUNB100-178SS
Anti-RAD51D Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B3/6]
Anticorps
Mouse Monoclonal Rad51D Antibody (5B3/6). Tested Applications: Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence. Tested Reactivity: Human, Mouse (-).
Type: Primary
Antigen: RAD51D
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité