Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD84 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: 152-1D5]

Fournisseur: Biotium

BNC680985-500EA 530 EUR InStock
BNC680985-500 BNC680985-100
Anti-CD84 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: 152-1D5]
Anticorps
Recognizes a protein of 74 kDa, identified as CD84 (Workshop V; Code A085, C057). It is expressed on mature B cells and on B-cell lines, including pre-B-cell lines, but not on plasma cell lines. Immunohistochemical studies demonstrated that CD84 strongly expressed on tissues macrophages. CD84 is also highly expressed on platelets and, at low levels on peripheral blood T cells. It is a highly N-glycosylated protein and belongs to immunoglobulin superfamily. It may play a role in leukocyte activation.

Type: Primary
Antigen: CD84
Clonality: Monoclonal
Clone: 152-1D5
Conjugation: CF568
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité