Anti-CD11B/C Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-40766SS NB110-40766
NOVUNB110-40766SSEA 275 EUR InStock
NOVUNB110-40766SS NOVUNB110-40766
Anti-CD11B/C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal CD11b/c Antibody. Tested Applications: Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin. Tested Reactivity: Human, Mouse.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 5-10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CD11b/c
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité