Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-THY1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: AF-9]

Fournisseur: Biotium

BNUM0987-50EA 395 EUR InStock
BNUM0987-50
Anti-THY1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: AF-9]
Anticorps
Recognizes a protein of 18-35 kDa, identified as CD90 (also known as Thy1). CD90 is a member of the immunoglobulin superfamily. It may contribute to inhibition of proliferation/differentiation of hematopoietic stem cells and neuron memory formation in the CNS. It consists of a single Ig domain (112 amino acids; 25-35 kDa) inserted into the cell membrane via a GPI anchor. Expressed by hematopoietic stem cells and neurons in all species studied. Its highly expressed in connective tissue and various fibroblast and stromal cell lines, expressed on all thymocytes and peripheral T cells in mice, but in humans expressed only on small % fetal thymocytes, 10-40% of CD34 cells in bone marrow, and <1% of CD3 CD4 lymphocytes in peripheral circulation. It is also expressed by human lymph node HEV endothelium but not other endothelia. Lastly, it is expressed by a limited number of lymphoblastoid and leukemic cell lines.

Type: Primary
Antigen: THY1
Clonality: Monoclonal
Clone: AF-9
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Cow, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité