Anti-GPR49 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP1-28904EA 688 EUR InStock
NOVUNBP1-28904 NOVUNBP1-28904SS
Anti-GPR49 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal GPR49/LGR5 Antibody. Tested Applications: Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, ICC/IF (-). Tested Reactivity: Human.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:200
Type: Primary
Antigen: GPR49/LGR5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité