Anti-HIF-PH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-2219 NB100-2219SS
NOVUNB100-2219EA 735 EUR InStock
NOVUNB100-2219 NOVUNB100-2219SS
Anti-HIF-PH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal HIF Prolyl Hydroxylase 2 Antibody. Tested Applications: Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation. Tested Reactivity: Mouse.
There is 1 scientific publication using this antibody.
Type: Primary
Antigen: HIF-PH2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité