Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNF Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: J1D9]

Fournisseur: Biotium

BTIUBNUM0993-50EA 395 EUR InStock
BTIUBNUM0993-50
Anti-TNF Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: J1D9]
Anticorps
This antibody neutralizes TNF alpha biological activities. It prevents TNF alpha induced apoptosis in Jurkat cells. It also neutralizes HurTNFamediated cytotoxicity of L929 cells and inhibits tumor growth in mice. It protects mice against toxicity of HurTNFa. Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF alpha) is a protein secreted by lipopolysaccharide-stimulated macrophages, and causes tumor necrosis when injected into tumor bearing mice. TNF alpha is believed to mediate pathogenic shock and tissue injury associated with endotoxemia. TNF alpha exists as a multimer of two, three, or five non-covalently linked units, but shows a single 17 kDa band following SDS PAGE under non-reducing conditions. TNF alpha is closely related to the 25 kDa protein Tumor Necrosis Factor beta (lymphotoxin), sharing the same receptors and cellular actions. TNF alpha causes cytolysis of certain transformed cells, being synergistic with interferon gamma in its cytotoxicity. Although it has little effect on many cultured normal human cells, TNF alpha appears to be directly toxic to vascular endothelial cells. Other actions of TNF alpha include stimulating growth of human fibroblasts and other cell lines, activating polymorphonuclear neutrophils and osteoclasts, and induction of interleukin 1, prostaglandin E2 and collagenase production.

Type: Primary
Antigen: TNF
Clonality: Monoclonal
Clone: J1D9
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité