Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IFNA1 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: 2.52]

Fournisseur: Biotium
BNC940998-500 BNC940998-100
BNC940998-500EA 530 EUR InStock
BNC940998-500 BNC940998-100
Anti-IFNA1 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: 2.52]
Anticorps
This MAb is specific for human interferon alpha 1 and does not cross react with human interferon alpha 2. Interferons are widely used therapeutic agents because of their anti-tumor and anti-viral effects and because of their modulatory effects on the immune system. These cytokines produce their effects by binding to the Type 1 Interferon- & Receptor (IFNAR1). Down regulation of this receptor plays a key role in determining the magnitude and duration of cytokine signaling. This down regulation is influenced by phosphorylation of Serine 535 and 539 in the IFNAR1.

Type: Primary
Antigen: IFNA1
Clonality: Monoclonal
Clone: 2.52
Conjugation: CF594
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité