Anti-OMA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP1-56970EA 578 EUR InStock
NOVUNBP1-56970
Anti-OMA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal OMA1 Antibody. Tested Applications: Western Blot. Tested Reactivity: Human.
Type: Primary
Antigen: OMA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité