Anti-P62 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550)
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP1-42821REA 656 EUR InStock
NOVUNBP1-42821R
Anti-P62 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550)
Anticorps
Rabbit Polyclonal p62/SQSTM1 Antibody [DyLight 550]. Tested Applications: Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat.
Type: Primary
Antigen: P62
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 550
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité