Anti-P62 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-48320 NBP1-48320SS
NOVUNBP1-48320EA 658 EUR InStock
NOVUNBP1-48320 NOVUNBP1-48320SS
Anti-P62 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal p62/SQSTM1 Antibody. Tested Applications: Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat, Sheep.
There is 1 scientific publication using this antibody.
Type: Primary
Antigen: P62
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité