Anti-SLC15A4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP1-59636EA 612 EUR InStock
NOVUNBP1-59636
Anti-SLC15A4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal SLC15A4 Antibody. Tested Applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin. Tested Reactivity: Human.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 4-8 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: SLC15A4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité