Anti-SR-BI/SR-BII Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB400-134 NB400-134SS
NOVUNB400-134EA 576 EUR InStock
NOVUNB400-134 NOVUNB400-134SS
Anti-SR-BI/SR-BII Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal SR-BI/SR-BII Antibody. Tested Applications: Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry. Tested Reactivity: Mouse.
There is 1 scientific publication using this antibody.
Type: Primary
Antigen: SR-BI/SR-BII
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité