Anti-USP30 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP1-79335EA 585 EUR InStock
NOVUNBP1-79335
Anti-USP30 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal USP30 Antibody. Tested Applications: Western Blot. Tested Reactivity: Human.
Type: Primary
Antigen: USP30
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité