Anti-CD31 Rat Monoclonal Antibody [clone: MEC 7.46]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-1642 NB100-1642SS
NOVUNB100-1642EA 624 EUR InStock
NOVUNB100-1642 NOVUNB100-1642SS
Anti-CD31 Rat Monoclonal Antibody [clone: MEC 7.46]
Anticorps
Rat Monoclonal CD31/PECAM1 Antibody (MEC 7.46). Tested Applications: Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoprecipitation. Tested Reactivity: Mouse.
Type: Primary
Antigen: CD31
Clonality: Monoclonal
Clone: 0
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité